Print…
4-(1-Methylpyrazol-4-yl)aniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)aniline
OR480242-1G OR480242-250MG OR480242-500MG
APOSOR480242-1GEA 373 EUR
APOSOR480242-1G APOSOR480242-250MG APOSOR480242-500MG
4-(1-Methylpyrazol-4-yl)aniline
4-(1-Methylpyrazol-4-yl)aniline
Fórmula: C₁₀H₁₁N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06797404
Número CAS: 1079178-22-5