Print…
1,3,4-Oxadiazol-2-ylmethanamine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR480234-1G OR480234-250MG OR480234-500MG OR480234-100MG
APOSOR480234-1GEA 0 EUR
APOSOR480234-1G APOSOR480234-250MG APOSOR480234-500MG APOSOR480234-100MG
1,3,4-Oxadiazol-2-ylmethanamine hydrochloride
1,3,4-Oxadiazol-2-ylmethanamine hydrochloride
Fórmula: C₃H₅N₃O·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13185270
Número CAS: 1383788-35-9