Print…
5-(2-Methoxy-phenyl)-2H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR480228-1G OR480228-250MG OR480228-500MG
APOSOR480228-1GEA 350 EUR
APOSOR480228-1G APOSOR480228-250MG APOSOR480228-500MG
5-(2-Methoxy-phenyl)-2H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester 95%
5-(2-Methoxy-phenyl)-2H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
Fórmula: C₁₂H₁₂N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03761321
Número CAS: 898052-17-0