Print…
Methyl 5-amino-2,4-dimethyl-benzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR480210-1G OR480210-250MG OR480210-500MG
APOSOR480210-1GEA 306 EUR
APOSOR480210-1G APOSOR480210-250MG APOSOR480210-500MG
Methyl 5-amino-2,4-dimethyl-benzoate
Methyl 5-amino-2,4-dimethyl-benzoate
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₂
Peso Molecular: 179.216 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00230534
Número CAS: 140112-97-6