Print…
6-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carbaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR47916-10G OR47916-1G OR47916-250MG
APOSOR47916-10GEA 0 EUR
APOSOR47916-10G APOSOR47916-1G APOSOR47916-250MG
6-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carbaldehyde 97%
6-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carbaldehyde
Fórmula: C₁₀H₁₂N₂O
Ponto de Fusão: 63…65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08435859
Número CAS: 230618-24-3