Print…
2-Bromo-5-chloro-4-(hydroxymethyl)pyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Bromo-5-chloro-4(hydroxymethyl)pyridine
OR47898-1G OR47898-5G
APOSOR47898-1GEA 319 EUR
APOSOR47898-1G APOSOR47898-5G
2-Bromo-5-chloro-4-(hydroxymethyl)pyridine 97%
2-Bromo-5-chloro-4-(hydroxymethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₅BrClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16606985
Número CAS: 1227599-15-6