Print…
2-Bromo-5-chloroisonicotinic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Bromo-5-chloro-isonicotinic acid
OR47894-1G OR47894-250MG OR47894-5G
APOSOR47894-1GEA 56.7 EUR
APOSOR47894-1G APOSOR47894-250MG APOSOR47894-5G
2-Bromo-5-chloroisonicotinic acid 95%
2-Bromo-5-chloroisonicotinic acid
Fórmula: C₆H₃BrClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13181649
Número CAS: 530156-90-2