Print…
t-Butyl 3-(hydroxypropoxyl)-propanoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: tert-Butyl 3-(3-hydroxypropoxy)propanoate
OR47891-1G OR47891-250MG
APOSOR47891-1GEA 214 EUR
APOSOR47891-1G APOSOR47891-250MG
t-Butyl 3-(hydroxypropoxyl)-propanoate
t-Butyl 3-(hydroxypropoxyl)-propanoate
Fórmula: C₁₀H₂₀O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD30730362
Número CAS: 2100306-78-1