Print…
1-Bromo-3-(tert-butoxy)benzene
Fornecedor: Apollo Scientific
OR47857-1G OR47857-250MG
APOSOR47857-1GEA 255 EUR
APOSOR47857-1G APOSOR47857-250MG
1-Bromo-3-(tert-butoxy)benzene
1-Bromo-3-(tert-butoxy)benzene
Fórmula: C₁₀H₁₃BrO
Peso Molecular: 229.114 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18917788
Número CAS: 99376-83-7