Print…
trans-4-(Morpholin-4-yl)cyclohexylamine dihydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR47855-100MG OR47855-1G OR47855-250MG
APOSOR47855-100MGEA 102 EUR
APOSOR47855-100MG APOSOR47855-1G APOSOR47855-250MG
trans-4-(Morpholin-4-yl)cyclohexylamine dihydrochloride 98%
trans-4-(Morpholin-4-yl)cyclohexylamine dihydrochloride
Fórmula: C₁₀H₂₀N₂O·2ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27978481
Número CAS: 412356-24-2