Print…
4-(3-Bromophenyl)-3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR47848-1G OR47848-250MG
APOSOR47848-1GEA 122 EUR
APOSOR47848-1G APOSOR47848-250MG
4-(3-Bromophenyl)-3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-one
4-(3-Bromophenyl)-3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-one
Fórmula: C₉H₈BrN₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18489694
Número CAS: 259750-15-7