Print…
3-Bromo-4-cyclopropylaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR47843-1G OR47843-250MG OR47843-5G
APOSOR47843-1GEA 575 EUR
APOSOR47843-1G APOSOR47843-250MG APOSOR47843-5G
3-Bromo-4-cyclopropylaniline
3-Bromo-4-cyclopropylaniline
Fórmula: C₉H₁₀BrN
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD21100011
Número CAS: 1353854-83-7