Print…
2-Bromo-5-cyclopropylnitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR47842-1G OR47842-250MG OR47842-5G
APOSOR47842-1GEA 522 EUR
APOSOR47842-1G APOSOR47842-250MG APOSOR47842-5G
2-Bromo-5-cyclopropylnitrobenzene
2-Bromo-5-cyclopropylnitrobenzene
Fórmula: C₉H₈BrNO₂
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD32264080
Número CAS: 2387348-39-0