Print…
2-Bromo-5-cyclopropylaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR47841-1G OR47841-250MG OR47841-5G
APOSOR47841-1GEA 575 EUR
APOSOR47841-1G APOSOR47841-250MG APOSOR47841-5G
2-Bromo-5-cyclopropylaniline
2-Bromo-5-cyclopropylaniline
Fórmula: C₉H₁₀BrN
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD21099977
Número CAS: 1353855-67-0