Print…
Methyl 3-bromo-5-methylpyridine-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR47834-1G OR47834-500MG
APOSOR47834-1GEA 166 EUR
APOSOR47834-1G APOSOR47834-500MG
Methyl 3-bromo-5-methylpyridine-2-carboxylate
Methyl 3-bromo-5-methylpyridine-2-carboxylate
Fórmula: C₈H₈BrNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12911847
Número CAS: 1228880-68-9