Print…
Ethyl 3-amino-5-bromopyridine-2-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Amino-5-bromo-2-(ethoxycarbonyl)pyridine, Ethyl 3-amino-5-bromopicolinate
OR47833-250MG OR47833-1G
APOSOR47833-250MGEA 149 EUR
APOSOR47833-250MG APOSOR47833-1G
Ethyl 3-amino-5-bromopyridine-2-carboxylate 95%
Ethyl 3-amino-5-bromopyridine-2-carboxylate
Fórmula: C₈H₉BrN₂O₂
Peso Molecular: 245.073 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10566234
Número CAS: 1334405-60-5