Print…
5-Aminobenzo[b]thiophene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR47828-1G OR47828-250MG OR47828-5G
APOSOR47828-1GEA 78.3 EUR
APOSOR47828-1G APOSOR47828-250MG APOSOR47828-5G
5-Aminobenzo[b]thiophene
5-Aminobenzo[b]thiophene
Fórmula: C₈H₇NS
Ponto de Fusão: 72…75 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04115381
Número CAS: 20532-28-9