Print…
2,6-Bis(tert-butyl)isonicotinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,6-Bis(tert-butyl)pyridine-4-carboxylic acid
OR4775-1G OR4775-250MG
APOSOR4775-1GEA 640 EUR
APOSOR4775-1G APOSOR4775-250MG
2,6-Bis(tert-butyl)isonicotinic acid
2,6-Bis(tert-butyl)isonicotinic acid
Fórmula: C₁₄H₂₁NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06496458
Número CAS: 191478-92-9