Print…
Methyl 4-bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR475185-1G OR475185-250MG
APOSOR475185-1GEA 0 EUR
APOSOR475185-1G APOSOR475185-250MG
Methyl 4-bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Methyl 4-bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Fórmula: C₈H₉BrN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD32200418
Número CAS: 2407349-25-9