Print…
N-[(1R)-1-(3-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR475182-1G OR475182-250MG
APOSOR475182-1GEA 201 EUR
APOSOR475182-1G APOSOR475182-250MG
N-[(1R)-1-(3-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[(1R)-1-(3-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Fórmula: C₁₁H₁₄BrN·ClH
Peso Molecular: 276.601 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD32066849
Número CAS: 2414145-16-5