Print…
[1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR475179-100MG OR475179-1G
APOSOR475179-100MGEA 26.1 EUR
APOSOR475179-100MG APOSOR475179-1G
[1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol
[1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol
Fórmula: C₁₀H₉BrN₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD21304384
Número CAS: 1478538-20-3