Print…
(1R)-1-(3-Bromophenyl)-N-methyl-ethanamine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR475155-1G OR475155-250MG
APOSOR475155-1GEA 575 EUR
APOSOR475155-1G APOSOR475155-250MG
(1R)-1-(3-Bromophenyl)-N-methyl-ethanamine hydrochloride
(1R)-1-(3-Bromophenyl)-N-methyl-ethanamine hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₂BrN·ClH
Peso Molecular: 250.563 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31714839
Número CAS: 2366997-08-0