Print…
N-[1-(4-Bromophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR475108-1G OR475108-250MG
APOSOR475108-1GEA 0 EUR
APOSOR475108-1G APOSOR475108-250MG
N-[1-(4-Bromophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
N-[1-(4-Bromophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Fórmula: C₁₁H₁₂BrN·ClH
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD31695643
Número CAS: 2387695-90-9