Print…
1-(4-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR475087-1G OR475087-250MG
APOSOR475087-1GEA 132 EUR
APOSOR475087-1G APOSOR475087-250MG
1-(4-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
1-(4-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₂BrN·ClH
Peso Molecular: 250.563 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD31695722
Número CAS: 799293-97-3