Print…
1-(2-Bromophenyl)-N-methyl-ethanamine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR475085-100MG OR475085-1G OR475085-250MG
APOSOR475085-100MGEA 238 EUR
APOSOR475085-100MG APOSOR475085-1G APOSOR475085-250MG
1-(2-Bromophenyl)-N-methyl-ethanamine hydrochloride
1-(2-Bromophenyl)-N-methyl-ethanamine hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₂BrN·ClH
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD22566065
Número CAS: 1423025-56-2