Print…
N-[1-(2-Bromophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR475080-1G OR475080-250MG
APOSOR475080-1GEA 0 EUR
APOSOR475080-1G APOSOR475080-250MG
N-[1-(2-Bromophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
N-[1-(2-Bromophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Fórmula: C₁₁H₁₂BrN·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31695702
Número CAS: 2366997-03-5