Print…
1-(3-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR475079-100MG OR475079-1G OR475079-250MG
APOSOR475079-100MGEA 0 EUR
APOSOR475079-100MG APOSOR475079-1G APOSOR475079-250MG
1-(3-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
1-(3-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₂BrN·ClH
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD30609564
Número CAS: 2197556-55-9