Print…
N-[1-(2-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR475077-1G OR475077-250MG
APOSOR475077-1GEA 133 EUR
APOSOR475077-1G APOSOR475077-250MG
N-[1-(2-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[1-(2-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Fórmula: C₁₁H₁₄BrN·ClH
Peso Molecular: 276.601 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD31695694
Número CAS: 2367002-83-1