Print…
(1S)-1-(3-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR475073-1G OR475073-250MG
APOSOR475073-1GEA 229 EUR
APOSOR475073-1G APOSOR475073-250MG
(1S)-1-(3-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
(1S)-1-(3-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₂BrN·ClH
Peso Molecular: 250.563 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31695803
Número CAS: 2391975-25-8