Print…
(1S)-1-(4-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (S)-1-(4-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
OR475072-100MG OR475072-250MG
APOSOR475072-100MGEA 155 EUR
APOSOR475072-100MG APOSOR475072-250MG
(1S)-1-(4-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
(1S)-1-(4-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₂BrN·ClH
Peso Molecular: 250.563 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28977502
Número CAS: 1810074-73-7