Print…
N-[(1S)-1-(3-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR475070-1G OR475070-250MG
APOSOR475070-1GEA 183 EUR
APOSOR475070-1G APOSOR475070-250MG
N-[(1S)-1-(3-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[(1S)-1-(3-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Fórmula: C₁₁H₁₄BrN·ClH
Peso Molecular: 276.601 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31695676
Número CAS: 2407348-08-5