1-Methylimidazole-5-carboxamide 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR4728-1G
OR4728-10G
OR4728-5G
APOSOR4728-1GEA
0
EUR
APOSOR4728-1G
APOSOR4728-10G
APOSOR4728-5G
1-Methylimidazole-5-carboxamide 95+%
1-Methylimidazole-5-carboxamide
Fórmula:
C₅H₇N₃O Ponto de Fusão: 178…180 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01567302 Número CAS: 40637-81-8 |