Print…
4-(1H-1,2,3-Triazol-1-yl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR471729-100MG OR471729-1G OR471729-250MG
APOSOR471729-100MGEA 0 EUR
APOSOR471729-100MG APOSOR471729-1G APOSOR471729-250MG
4-(1H-1,2,3-Triazol-1-yl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-(1H-1,2,3-Triazol-1-yl)phenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₄H₁₈BN₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22570712
Número CAS: 1101174-00-8