Print…
(S)-1-Isopropyl-2-methylpiperazine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR471725-1G OR471725-250MG
APOSOR471725-1GEA 1620 EUR
APOSOR471725-1G APOSOR471725-250MG
(S)-1-Isopropyl-2-methylpiperazine 95%
(S)-1-Isopropyl-2-methylpiperazine
Fórmula: C₈H₁₈N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09264178
Número CAS: 807319-94-4