Print…
4-Bromo-3-chloro-2-methylpyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR471724-100MG OR471724-1G OR471724-250MG
APOSOR471724-100MGEA 143 EUR
APOSOR471724-100MG APOSOR471724-1G APOSOR471724-250MG
4-Bromo-3-chloro-2-methylpyridine 95%
4-Bromo-3-chloro-2-methylpyridine
Fórmula: C₆H₅BrClN
Peso Molecular: 206.468 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11215565
Número CAS: 1188140-52-4