Print…
2-Amino-3-cyanopyridine-5-boronic acid pinacol ester 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR471722-1G OR471722-250MG
APOSOR471722-1GEA 0 EUR
APOSOR471722-1G APOSOR471722-250MG
2-Amino-3-cyanopyridine-5-boronic acid pinacol ester 95%
2-Amino-3-cyanopyridine-5-boronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₂H₁₆BN₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16995200
Número CAS: 1246372-66-6