Methyl 4-chloro-2-methoxy-5-methylbenzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR471719-1G
OR471719-250MG
APOSOR471719-1GEA
0
EUR
APOSOR471719-1G
APOSOR471719-250MG
Methyl 4-chloro-2-methoxy-5-methylbenzoate 95%
Methyl 4-chloro-2-methoxy-5-methylbenzoate
Fórmula:
C₁₀H₁₁ClO₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD31695764 Número CAS: 1368228-61-8 |