Print…
2-(4-Bromophenyl)tetrahydrofuran 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR471716-1G OR471716-250MG
APOSOR471716-1GEA 1330 EUR
APOSOR471716-1G APOSOR471716-250MG
2-(4-Bromophenyl)tetrahydrofuran 95%
2-(4-Bromophenyl)tetrahydrofuran
Fórmula: C₁₀H₁₁BrO
Peso Molecular: 227.098 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19320036
Número CAS: 194725-15-0