Print…
5-Bromo-2-cyclobutoxypyrimidine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR471698-1G OR471698-250MG OR471698-5G
APOSOR471698-1GEA 652 EUR
APOSOR471698-1G APOSOR471698-250MG APOSOR471698-5G
5-Bromo-2-cyclobutoxypyrimidine 95%
5-Bromo-2-cyclobutoxypyrimidine
Fórmula: C₈H₉BrN₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16618818
Número CAS: 1260833-40-6