Print…
4-Amino-3,5-dichloro-2-methylpyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3,5-Dichloro-2-methylpyridin-4-amine
OR471695-1G OR471695-250MG
APOSOR471695-1GEA 109 EUR
APOSOR471695-1G APOSOR471695-250MG
4-Amino-3,5-dichloro-2-methylpyridine 97%
4-Amino-3,5-dichloro-2-methylpyridine
Fórmula: C₆H₆Cl₂N₂
Peso Molecular: 177.031 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00160307
Número CAS: 195045-26-2