Print…
Methyl 5-chloroindole-3-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 5-chloro-1H-indole-3-carboxylate
OR471689-1G OR471689-250MG OR471689-5G
APOSOR471689-1GEA 58 EUR
APOSOR471689-1G APOSOR471689-250MG APOSOR471689-5G
Methyl 5-chloroindole-3-carboxylate 97%
Methyl 5-chloroindole-3-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₈ClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06203871
Número CAS: 172595-67-4