Print…
2-Amino-4-bromobenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
OR471584-1G OR471584-5G
APOSOR471584-1GEA 85.7 EUR
APOSOR471584-1G APOSOR471584-5G
2-Amino-4-bromobenzyl alcohol
2-Amino-4-bromobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₈BrNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07779492
Número CAS: 946122-05-0