3-(Fmoc-amino)-3-(1-Boc-3-piperidyl)propanoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR471583-1G
OR471583-250MG
OR471583-5G
APOSOR471583-1GEA
0
EUR
APOSOR471583-1G
APOSOR471583-250MG
APOSOR471583-5G
3-(Fmoc-amino)-3-(1-Boc-3-piperidyl)propanoic acid
3-(Fmoc-amino)-3-(1-Boc-3-piperidyl)propanoic acid
Fórmula:
C₂₈H₃₄N₂O₆ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03425249 Número CAS: 372144-11-1 |