Print…
1-Methylimidazole-5-boronic acid pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-imidazole
OR471575-1G OR471575-250MG
APOSOR471575-1GEA 102 EUR
APOSOR471575-1G APOSOR471575-250MG
1-Methylimidazole-5-boronic acid pinacol ester
1-Methylimidazole-5-boronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₀H₁₇BN₂O₂
Peso Molecular: 208.065 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11846349
Número CAS: 942070-72-6