Print…
5-(Aminomethyl)-2-(1-pyrazolyl)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR471574-1G OR471574-250MG OR471574-5G
APOSOR471574-1GEA 396 EUR
APOSOR471574-1G APOSOR471574-250MG APOSOR471574-5G
5-(Aminomethyl)-2-(1-pyrazolyl)pyridine
5-(Aminomethyl)-2-(1-pyrazolyl)pyridine
Fórmula: C₉H₁₀N₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08691193
Número CAS: 956191-88-1