Print…
2-Chloro-3-iodopyrazine
Fornecedor: Apollo Scientific
OR471572-1G OR471572-5G
APOSOR471572-1GEA 177 EUR
APOSOR471572-1G APOSOR471572-5G
2-Chloro-3-iodopyrazine
2-Chloro-3-iodopyrazine
Fórmula: C₄H₂ClIN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09909706
Número CAS: 191340-85-9