Methyl 3-bromo-5-chloro-4-methylbenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR471567-1G
OR471567-250MG
OR471567-5G
APOSOR471567-1GEA
561
EUR
APOSOR471567-1G
APOSOR471567-250MG
APOSOR471567-5G
Methyl 3-bromo-5-chloro-4-methylbenzoate
Methyl 3-bromo-5-chloro-4-methylbenzoate
Fórmula:
C₉H₈BrClO₂ Peso Molecular: 263.516 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD11557543 Número CAS: 203573-07-3 |