2,2-Dimethyl-N-(4-methyl-2-pyridyl)propionamide
Fornecedor: Apollo Scientific
OR471550-1G
OR471550-250MG
OR471550-5G
APOSOR471550-1GEA
397
EUR
APOSOR471550-1G
APOSOR471550-250MG
APOSOR471550-5G
2,2-Dimethyl-N-(4-methyl-2-pyridyl)propionamide
2,2-Dimethyl-N-(4-methyl-2-pyridyl)propionamide
Fórmula:
C₁₁H₁₆N₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00996305 Número CAS: 86847-77-0 |