Methyl 4-(Nicotinamidomethyl)benzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR471546-1G
OR471546-5G
APOSOR471546-1GEA
367
EUR
APOSOR471546-1G
APOSOR471546-5G
Methyl 4-(Nicotinamidomethyl)benzoate
Methyl 4-(Nicotinamidomethyl)benzoate
Fórmula:
C₁₅H₁₄N₂O₃ Peso Molecular: 270.283 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03971539 Número CAS: 554407-47-5 |