Print…
2-Aminopyrazolo[1,5-a]pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
OR471538-1G OR471538-250MG OR471538-5G
APOSOR471538-1GEA 713 EUR
APOSOR471538-1G APOSOR471538-250MG APOSOR471538-5G
2-Aminopyrazolo[1,5-a]pyridine
2-Aminopyrazolo[1,5-a]pyridine
Fórmula: C₇H₇N₃
Peso Molecular: 133.151 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19208536
Número CAS: 51119-05-2